Learn More
Acide pyrrole-3-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Pyrrole-3-carboxylic acid is useful for the synthesis of cholecystokinin antagonists, benzopyran antihypertensives and azepinediones. It is utilized for the preparation of a poly(pyrrole-3-carboxylic acid) modified pencil graphite electrode and its usage in the determination of serotonin (SER) in blood serum and urine samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide pyrrole-3-carboxylique est utile pour la synthèse d’antagonistes de la cholécystokinine, d’antihypertenseurs benzopyranes et d’azépinediones. Il est utilisé pour la préparation d’une électrode de crayon graphite modifiée poly(acide pyrrole-3-carboxylique) et son utilisation dans la détermination de la sérotonine (SER) dans le sérum sanguin et les échantillons d’urine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
L’acide pyrrole-3-carboxylique est utile pour la synthèse d’antagonistes de la cholécystokinine, d’antihypertenseurs benzopyranes et d’azépinediones. Il est utilisé pour la préparation d’une électrode de crayon graphite modifiée poly(acide pyrrole-3-carboxylique) et son utilisation dans la détermination de la sérotonine (SER) dans le sérum sanguin et les échantillons d’urine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pyrrole-3-carboxylic acid |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 108642 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 111.1 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |