Learn More
Microbiologics™ Préparations de microorganismes QA / QC dans KWIK-STIK™ Plus
Come in canisters of five units of a single strain
Marque: Microbiologics™ 0392X
Code nomenclature Nacres: NA.81
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Description
Souche ATCC™ lyophilisée non calibrée: KWIK-STIK PLUS par 5 écouvillons• Garantie ATCC™ avec seulement 2 passages pour une authenticité de souche optimale
• Méthode par écouvillon
• Destinée notamment aux procédures pharmacopées exigeant un nombre de passage ATCC™ limité à 2
• Plus pratique grâce au certificat d'analyse autocollant
• Certificat
• Traçabilité et identification de chaque écouvillon par une double étiquette autocollante détachable
• Certificat autocollant avec empreinte sur l'emballage métallique
• Utilisation
• Chaque écouvillon est prêt à l'emploi et
• Un disque de la souche lyophilisée
• Une ampoule de 0,5mL de diluant d'hydratation
• Conditionnement
• Coffret de 5 écouvillons sous emballage individuel et présentés en boîte métallique très résistant
• KWIK-STIK Plus
• Le coffret
• Inclus avec:
Spécification
Aspergillus brasiliensis | |
2 | |
KWIK-STIK | |
5 units of a single strain |
16404 | |
KWIK-STIK™ Plus | |
Canister |