Learn More
QC Standard 7A: Ag @ 50; Al, B, Ba, Na @ 100; Si @ 500; K @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, tr. F-, VHG™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
QC Standard 7A: Ag @ 50; Al, B, Ba, Na @ 100; Si @ 500; K @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, tr. F-
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silver/Aluminium/Barium/Boron/Sodium/Silicon/Potassium |
| CAS | 7440-22-4, 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-23-5, 7440-21-3 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Silver/Aluminium/Barium/Boron/Sodium/Silicon/Potassium |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Quantité | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Silver 50 μg/mL/Aluminium 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Boron 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Silicon 500 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL |