Learn More
Hellma™ Macro cellules d’absorption haute précision en quartz QS Suprasil avec bouchon en PTFE
550.00€
Spécification
Type | Macro cellule d’absorption |
---|---|
Matériau | Quartz Suprasil |
Matériau du bouchon | PTFE |
Largeur (métrique) intérieure | 9.5mm |
Wavelength Range | De 200 à 2500 nm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11747273
|
Hellma™
110-20-40 |
7000 μl | |||||||
Description
Cuve haute précision• Volume 0,35 à 35mL
• Quartz suprasil QS ou verre optique spécial OS
• Cuve soudée sans collage
• Coffret 2 cuves offert
• Cuves
• Vendues par paire
• Cuves verre Optique Special OS
• Verre d'une très grande pureté pour transmission à 80% de 320 à 2500nm, à vide
• Cuve quartz Suprasil QS
• Dioxyde de silice Si02 pour transmission supérieure à 80% de 200 à 2500nm, à vide
• Haute résistance chimique
• Tenue à la température jusqu'à 1000°C
• Cuve haute précision avec bouchon PTFE
• Cuve quartz QS
Spécification
Macro cellule d’absorption | |
PTFE | |
De 200 à 2500 nm | |
Photometric and Colorimetric Measurements |
Quartz Suprasil | |
9.5mm | |
12.5 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hellma™ Macro cellules d’absorption haute précision en quartz QS Suprasil avec bouchon en PTFE