Learn More
Thermo Scientific™ Bandelettes de test de dureté totale Quant™
Plage : 50/410 mg/l (ppm)
Marque: Thermo Scientific™ 035377.QA
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
1 Kit | |
50 à 410 mg/l (ppm) ou 5 à 26°e | |
Ambient temperatures | |
Bandelettes de test de dureté totale |