Learn More
Thermo Scientific™ Filtres passe-hauts pour fluorimètres Quantech™
Les filtres passe-hauts pour fluorimètres Thermo Scientific™ Quantech vous permettent d’obtenir des résultats précis qui répondent à la sensibilité requise.
Marque: Thermo Scientific™ LE1095X26
Description
Les filtres passe-hauts pour fluorimètres Thermo Scientific™ Quantech vous permettent d’obtenir des résultats précis qui répondent à la sensibilité requise.
Les filtres à coupure franche laissent passer à travers le filtre toute la lumière au-delà de la longueur d’onde de coupure et délivrent ainsi la quantité maximale de signal au détecteur pour des analyses de fluorescence précises.Les filtres à coupure franche sont utilisables pour mesurer l’émission de fluorescence et augmenter les limites de détection pour des mesures sensibles.
Le choix d’un filtre adapté à votre analyse doit satisfaire les conditions suivantes :
- Il n’y a aucun chevauchement entre le filtre d’excitation à bande passante étroite et le filtre d’émission à coupure franche. La plus grande partie de l’émission de fluorescence doit se trouver dans la gamme des longueurs d’onde transmise par le filtre d’émission à coupure franche
Inclut :
Filtre SC415
Remarque :
Le numéro qui suit les lettres SC est la longueur d’onde en nanomètres. Les filtres à coupure franche transmettent la lumière jusqu’au rouge (faible énergie) à partir de la longueur d’onde indiquée. La plus grande partie de l’émission de fluorescence passe ainsi à travers le filtre. Ne doivent jamais servir de filtres d’excitation.
Spécification
Filtre passe-haut | |
585nm | |
Quantech |