Learn More
Sartorius Papiers filtres quantitatifs de qualité 390
Ces papiers filtres sont utilisés pour les analyses quantitatives et gravimétriques, ainsi que pour la filtration sous vide et sous pression.Ils sont fabriqués à partir de linters de coton 100 % avec une teneur en α-cellulose de > 98 % et sont lavés à l’acide pour rendre les papiers sans cendres et atteindre une grande pureté.
12.30€ - 276.00€
Spécification
Code couleur Vert
Qualité 390
Quantité 100 / boîte
Consulter d'autres spécifications
Produits 11
Code produit Marque Format Vitesse de filtration Particle Retention Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Format Vitesse de filtration Particle Retention Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10016861
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
FT-3-103-110
Disque 100 s 3 à 5 μm 110 mm
35.50€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10541922
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
FT-3-103-125
Disque 100 s 3 à 5 μm 125 mm
41.70€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10042431
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
FT-3-103-185
Disque 100 s 3 à 5 μm 185 mm
89.60€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10551922
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
FT-3-103-150
Disque 100 s 3 à 5 μm 150 mm
59.60€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11711385
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
FT-4-103-150
Plié 100 s 3 à 5 μm 125 mm
83.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10575891
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
FT-3-103-055
Disque 100 s 3 à 5 μm 55 mm
12.30€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10092401
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
FT-3-103-090
Disque 100 s 3 à 5 μm 90 mm
25.80€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10624522
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
FT-3-103-070
Disque 100 s 3 à 5 μm 70 mm
19.05€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11701385
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
FT-4-103-125
Plié 250 s 1 à 2 μm 125 mm
69.30€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15932980
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
FT-4-103-185
Plié 100 s 3 à 5 μm 185 mm
102.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10576081
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
FT-3-103-240
Disque 100 s 3 à 5 μm 240 mm
276.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-07-2024
Description
  • Sans cendres (teneur en cendres ≤ 0,01 % conformément à la norme DIN 540370)
  • Résistants à l’humidité
  • Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
Spécification
Spécification
Vert
390
100 / boîte