Learn More
Sartorius Papiers filtres quantitatifs de qualité 391
Utilisés pour les analyses quantitatives et gravimétriques ainsi que pour la filtration sous vide et sous pression. Les papiers filtres qualitatifs Sartorius de qualité 391 sont fabriqués à 100 % en linters de coton avec une teneur en α-cellulose de >98 %.
Marque: Sartorius FT-3-104-110
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.09700kg
Description
- Lavés à l’acide pour atteindre une grande pureté
- Sans cendres (teneur en cendres ≤ 0,01 % conformément à la norme DIN 540370)
- Résistants à l’humidité
- Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
Spécification
84 g/m2 | |
Disque | |
2 à 3 μm | |
Analyses quantitatives et gravimétriques, filtration sous pression ou sous vide | |
100 / boîte | |
110 mm |
Bleu | |
Linter de coton | |
180 s | |
391 | |
0,15 mm |