Learn More
Sartorius Papiers filtres quantitatifs de qualité 391
Utilisés pour les analyses quantitatives et gravimétriques ainsi que pour la filtration sous vide et sous pression. Les papiers filtres qualitatifs Sartorius de qualité 391 sont fabriqués à 100 % en linters de coton avec une teneur en α-cellulose de >98 %.
Brand: Sartorius FT-3-104-150
Code nomenclature Nacres: NB.24
Additional Details : Poids : 0.16450kg
Description
- Lavés à l’acide pour atteindre une grande pureté
- Sans cendres (teneur en cendres ≤ 0,01 % conformément à la norme DIN 540370)
- Résistants à l’humidité
- Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
Specifications
84 g/m2 | |
Disque | |
2 à 3 μm | |
Analyses quantitatives et gravimétriques, filtration sous pression ou sous vide | |
100 / boîte | |
150 mm |
Bleu | |
Linter de coton | |
180 s | |
391 | |
0,15 mm |