Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 1 Real-Time PCR System, 96-well, 0.2 mL, desktop
The Applied Biosystems QuantStudio 1 Real-Time PCR System makes quality and reliability the practical choice. This affordable instrument offers basic features ideal for those new to qPCR or those who have a limited budget.
Marque:  Applied Biosystems™ A40428
Code nomenclature Nacres: NC.21 Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30019961
  • 23050.00€ / 1 pièce
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Non interchangeables
10 to 100 μL
Desktop
8.5 in. Touchscreen
27 cm
Expédition à température ambiante ou sur glace humide
<26 kg
Plaque 96 puits
QuantStudio™
Applied Biosystems™ QuantStudio
40 cm
50 cm
1 system
96 puits
Nom du produit
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 1 Real-Time PCR System, 96-well, 0.2 mL, desktop > 96 puits