Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 3
Grâce à la technologie OptiFlex™ éprouvée et à trois zones de température Veriflex™ indépendantes, le système QuantStudio™ 3 permet d’améliorer la précision et la sensibilité des données pour une large gamme d’applications génomiques.
Marque:  Applied Biosystems™ A29216
24912.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21879" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NC.21
Informations supplémentaires : Poids : 2.68000kg
Code produit. 15731198
  • 35001.46€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
  • Logiciel d’instrument simplifié avec écran tactile interactif pour une plus grande facilité d’utilisation
  • Technologie OptiFlex™ éprouvée (4 canaux couplés avec voyant LED blanc) pour des résultats fiables
  • L’option logicielle sécurisée basée sur le cloud permet d’améliorer l’accessibilité et les options de stockage
  • Fonctions de gestion des comptes utilisateur, flux de travail verrouillé et fonction de pause pour un meilleur contrôle des expériences
  • Format à 96 puits de 0,2 ml ou format à 96 puits de 0,1 ml
Spécification
Spécification
0,25°C
0,4°C
Écran tactile
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt
4°C à 99,9°C
Bloc 0,2 ml : 6,5°C/s
450 à 600 nm/ 500 à 640 nm
Jusqu’à 4 cibles
FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red
96 puits
PC (tour)
96
40 cm
50 cm
QuantStudio 3
Éclairage LED blanc lumineux
0,2 ml
4 filtres couplés
27 cm