Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 PRO 0.2mL, 96-well package
Offre une reproductibilité exceptionnelle avec une variation minimale entre les puits et entre les instruments. Conçu pour une simplicité d’utilisation optimale, le système offre une qualité élevée, une excellente fiabilité et une expérience utilisateur optimale pour les chercheurs qui souhaitent travailler plus intelligemment au laboratoire.
Marque: Applied Biosystems™ A44292
Description
Le système de PCR en temps réel Applied Biosystems QuantStudio 6 PRO dispose de toutes les fonctionnalités du système QS6 FLEX, avec des fonctionnalités intelligentes supplémentaires pour offrir une expérience de flux de travail intelligente et innovante pour les évolutions de vos laboratoires, notamment :
- Authentification faciale ; Connexion et accès à votre profil personnel en mains libres
- Fonctionnement mains libres ; Effectuez des opérations de base à l’aide de commandes vocales
- Flux de travail avec plaques intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) ; 2 lecteurs RFID intégrés pour détecter et décoder les plaques intelligentes Applied Biosystems™ TaqMan™
- Aide intelligente Smart Help ; Résolution plus rapide et plus efficace des problèmes liés aux instruments et aux applications
- Assistance intelligente Smart Remote ; Un outil de collaboration audio/vidéo en temps réel et un outil de support de bureau à distance avancé qui réduit les temps d’indisponibilité des instruments de quelques jours à quelques minutes
- Reproductibilité exceptionnelle avec une variation minimale entre les puits et entre les instruments.
- Conçu pour une simplicité d’utilisation optimale, le système offre une qualité élevée, une excellente fiabilité et une expérience utilisateur optimale pour les chercheurs qui souhaitent travailler plus intelligemment au laboratoire.
Spécification
PC (tour) | |
96 | |
54,7 cm | |
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) | |
4°C à 99,9°C | |
QuantStudio 6 PRO | |
0,2 ml (96 puits) | |
Technologie CMOS | |
38 kg |
0,4°C | |
Écran tactile | |
33,8 cm | |
52,5 cm | |
6,5°C/s | |
Éclairage LED blanc lumineux | |
5/6 cibles | |
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5 | |
96 puits |