Learn More
Hellma™ Cuves à circulation en quartz UV lointain
585.00€ - 1545.30€
Code produit | Marque | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12647201
|
Hellma™
170-000-2-40 |
2 mm |
585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11774296
|
Hellma™
170700-0.1-40 |
0,1mm |
1040.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12343700
|
Hellma™
170-700-2-40 |
2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11726254
|
Hellma™
170-700-1-40 |
1 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Cuve à circulation Quartz Suprasil QS• Trajet optique 0,1 à 10mm
• Volume 6,2μL à 1500μL
• Cuve pour utilisation avec pompe péristaltique mono et bidirectionnelle
• Cuves avec raccords lisses pour tube φ int. 3,5mm
• Cuve avec raccords vissants M 6 x1
• Hauteur faisceau optique Z = 8,5 ou 15mm
• S'adapte dans tous les porte-cuves standard
• Trajet optique 0,1 à 10mm
• L x P x H ext.: 12,5 x 12,5 x 45mm
• Cuve quartz QS Z=15mm
• Cuve quartz QS Z=8,5mm
• Inclus avec tube PTFE FEP φ int/ext 1,1/1,9mm long. 500mm.
Spécification
Cellule à flux UV lointain | |
Quartz |