Learn More
Hellma™ Cuves de fluorescence en quartz Suprasil
Marque: Hellma™ 119004F-10-40
Code nomenclature Nacres: NB.44
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
Cellule de fluorescence | |
Suprasil quartz | |
2/boîte | |
49,5mm | |
Agitateurs magnétiques |
1500 μl | |
4 mm | |
10 x 4 mm | |
12,5mm |