Learn More
3M™ Harnais de tête à verrouillage rapide
Code produit 15769067 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur : gris
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15769067 Couleur : gris
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15769067 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100020701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.00€
    292.83€ / 20 pièces
    Économisez 136.17€
    31% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Le harnais de tête à verrouillage rapide 3M™ est une pièce de rechange à utiliser avec le demi-masque réutilisable 3M™ série 6500.
  • Harnais de tête à verrouillage rapide de rechange
  • À utiliser avec le demi-masque 3M™ série 6500
  • Remplacez les pièces usées ou endommagées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
Type de produit Harnais de tête
À utiliser avec (équipement) Demi-masque réutilisable 3M™ série 6500