Learn More
Entonnoirs de filtration sous vide Büchner en verre borosilicaté Quickfit™ avec disque fritté en verre
Utile pour les applications où le papier-filtre conventionnel est détruit par des acides et des alcalis
Marque: Quickfit VB40/06M
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Description
- Entonnoir de filtration sous vide Büchner avec disque fritté en verre
- Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
- Utile pour les applications où le papier-filtre conventionnel est détruit par des acides et des alcalis
- Avec un cône en verre rodé Quickfit™ permettant une filtration directe dans les flacons Quickfit™ Büchner
Spécification
80 ml | |
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438 | |
Cône en verre à fond plat Quickfit™ |
Verre borosilicaté | |
40 mm | |
3 |