Learn More
Entonnoirs de filtration sous vide Büchner en verre borosilicaté Quickfit™ avec disque fritté en verre
Utile pour les applications où le papier-filtre conventionnel est détruit par des acides et des alcalis
Marque: Quickfit VB40/08M
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.21000kg
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
- Avec cône en verre rodé Quickfit pour permettre une filtration directe dans les flacons Büchner Quickfit
Spécification
80 ml | |
52 mm | |
24/29 | |
40mm | |
4 |
Verre borosilicaté | |
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438 | |
Pour le filtrage de solutions pouvant être filtrées avec des papiers filtres ne résistant pas à certains acides et bases | |
Cône en verre à fond plat Quickfit™ | |
Entonnoir de filtration sous vide Buchner |