Learn More
Quickfit™ Ensemble d’extracteur Soxhlet complet en verre borosilicaté
Kit complet comprenant tous les composants en verre nécessaires pour effectuer une extraction solide-liquide. L’ensemble d’extracteur Soxhlet complet en verre borosilicaté Quickfit™ comprend un extracteur, un condenseur et un flacon d’évaporation.
262.00€ - 1885.00€
Spécification
Type de produit | Appareils d’extraction de Soxhlet |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex |
À utiliser avec (application) | Idéal pour l’extraction solide-liquide |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11932078
|
Quickfit™
100RASX |
100 mL |
262.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10345440
|
Quickfit™
2LRCSX |
2000 mL |
1885.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10283910
|
Quickfit™
600RDSX |
600 mL |
690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaque assemblage comprend les composants de base pour l’extraction liquide-solide : Flacon / extracteur Soxhlet / condenseur / couvercles et clips associés
- Différents assemblages avec diversescapacités d’extraction disponibles
Spécification
Appareils d’extraction de Soxhlet | |
Verre borosilicaté Pyrex | |
Idéal pour l’extraction solide-liquide |