Learn More
Barboteur pour système réactionnel Quickfit™
Idéal pour isoler le mélange de réaction de l’atmosphère.
Marque: Quickfit GB1/24
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.47500kg
Description
- Bras latéral pour faciliter le remplissage avec de l’huile minérale
- Les barboteurs ont une capacité d’environ 5 ml
Spécification
Barboteur pour système réactionnel | |
24/29 |