Learn More
Quinapril hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Angiotensin-converting enzyme inhibitor
48.30€ - 697.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 82586-55-8 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C25H31ClN2O5 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 474.982 |
| Numéro MDL | MFCD00889215 |
| Clé InChI | IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N |
| Synonyme | quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren |
| CID PubChem | 54891 |
| ChEBI | CHEBI:8714 |
| Nom IUPAC | (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| SMILES | CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15494399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61913.MC |
100mg |
49.30€ 48.30€ / 100mg Économisez 1.00€ 2% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15474399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61913.03 |
1g |
278.00€ 273.00€ / 1g Économisez 5.00€ 1% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15484399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61913.06 |
5g |
711.00€ 697.00€ / 5g Économisez 14.00€ 1% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| 82586-55-8 | |
| 474.982 | |
| IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N | |
| 54891 | |
| (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| C25H31ClN2O5 | |
| MFCD00889215 | |
| quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren | |
| CHEBI:8714 | |
| CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl |
Spécification
| Quinapril hydrochloride | |
| C25H31ClN2O5 | |
| 14,8051 | |
| IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N | |
| (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride | |
| 54891 | |
| 474.99 |
| 82586-55-8 | |
| MFCD00889215 | |
| quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren | |
| CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl | |
| 474.982 | |
| CHEBI:8714 | |
| 98% |
Sécurité et traitement
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H361
missing translation for 'rtecsNumber' : NW7176000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures