Learn More
(R)-(-)-1,1’-binaphthol-2,2’-bis(trifluorométhanesulfonate), 97 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number 10742495
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
126613-06-7
C22H12F6O6S2
550.44
MFCD00274615
OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diyl bis trifluoromethanesulfonate, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diyl bis trifluoromethanesulfonate, r---1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r---1,1'-binaphthol-2,2'-bis trifluoromethanesulfonate, s-+-1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl bis trifluoromethane sulphonate, s-+-1,1'-binaphthol-2,2'-bis trifluoromethanesulfonate, 1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, s-1,1'-bi 2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r---binol-tf2
389883
2'-(trifluoromethanesulfonyloxy)-[1,1'-binaphthalen]-2-yl trifluoromethanesulfonate
FC(F)(F)S(=O)(=O)OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
126613-06-7
C22H12F6O6S2
550.44
MFCD00274615
OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diyl bis trifluoromethanesulfonate, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diyl bis trifluoromethanesulfonate, r---1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r---1,1'-binaphthol-2,2'-bis trifluoromethanesulfonate, s-+-1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl bis trifluoromethane sulphonate, s-+-1,1'-binaphthol-2,2'-bis trifluoromethanesulfonate, 1,1'-bi-2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, s-1,1'-bi 2-naphthol bis trifluoromethanesulfonate, r---binol-tf2
389883
2'-(trifluoromethanesulfonyloxy)-[1,1'-binaphthalen]-2-yl trifluoromethanesulfonate
FC(F)(F)S(=O)(=O)OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-1, 1'-Binaphthol-2, 2'-bis(trifluoromethanesulfonate)
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 80°C to 85°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CF3SO3C10H6-)2
Quantité 250 mg
Conditions de rotation spécifiques - 149.00 (20.00°C c=1,CHCl3)
Rotation spécifique -149
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 550.44
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(-)-1,1'-Binaphthol-2,2'-bis(trifluoromethanesulfonate)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.