Learn More
(R)-(+)-2,2'-bis(diphénylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
76189-55-4
C44H32P2
622.69
MFCD00010805
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
634876
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
76189-55-4
C44H32P2
622.69
MFCD00010805
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
634876
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 239.0°C to 242.0°C
Analyse élémentaire 99.0% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ((C6H5)2PC10H6)2
Quantité 250 mg
Fieser 10,36; 11,53; 12,56; 14,38; 15,34; 16,32; 17,36
Merck Index 15, 1227
Rotation spécifique + 240.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC [1-(2-diphénylphosphanylnaphtalén-1-yl)naphtalén-2-yl]-diphénylphosphane
Poids de la formule 622.67
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.