Learn More
Acide (R)-2-(Boc-amino)butyrique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
(R)-2-(Boc-amino)butyric acid is used in coupling reaction. Also used in preparation of dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (R)-2-(Boc-amino)butanoïque est utilisé dans la réaction de couplage. Il est également utilisé dans la préparation des colorants.
Solubilité
Soluble dans le DMF (1 mmol dans 1 ml de DMF).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
L’acide (R)-2-(Boc-amino)butanoïque est utilisé dans la réaction de couplage. Il est également utilisé dans la préparation des colorants.
Solubilité
Soluble dans le DMF (1 mmol dans 1 ml de DMF).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
Spécification
Specifica
| Nom chimique ou matériau | (R)-2-(Boc-amino)butyric acid |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in DMF (1mmol in 1ml DMF). |
| Poids de la formule | 203.24 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Liquide |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto