Learn More
Acide (R)-2-(Boc-amino)butyrique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15440999
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15440999
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63991.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 45121-22-0 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
(R)-2-(Boc-amino)butyric acid is used in coupling reaction. Also used in preparation of dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (R)-2-(Boc-amino)butanoïque est utilisé dans la réaction de couplage. Il est également utilisé dans la préparation des colorants.
Solubilité
Soluble dans le DMF (1 mmol dans 1 ml de DMF).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 45121-22-0
Formule moléculaire C9H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 203.238
Numéro MDL MFCD00270335
Clé InChI PNFVIPIQXAIUAY-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme boc-d-abu-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, r-n-boc-2-aminobutyric acid, boc-d-alpha-aminobutyric acid, boc-r-2-aminobutyric acid, boc-d-2-aminobutyric acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino butanoic acid, butanoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, 2-r-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid
CID PubChem 2755936
Nom IUPAC acide (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoïque
SMILES CCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Nom chimique ou matériau (R)-2-(Boc-amino)butyric acid
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in DMF (1mmol in 1ml DMF).
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato