Learn More
Acide (R)-3-(Boc-amino)-5-phénylpentanoïque, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15408557
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15408557 250 mg 250mg
15498547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15408557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52055.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 218608-83-4
Formule moléculaire C16H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 293.363
Numéro MDL MFCD01076262
Clé InChI MYWZFJXOLAXENE-CYBMUJFWSA-N
Synonyme r-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-phenylpentanoic acid, r-3-boc-amino-5-phenylpentanoic acid, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-phenylpentanoic acid, boc-d-?-nva 5-phenyl-oh, n-boc-3-r-amino-5-phenylpentanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3 r-amino-5-phenylpentanoic acid, 3r-3-tert-butoxycarbonylamino-5-phenyl-pentanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-phenylpentanoicacid, r-3-boc-amino-5-phenylpentanoic acid hplc, 3r-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-5-phenylpentanoic acid
CID PubChem 7021558
Nom IUPAC Acide (3R)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-phénylpentanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC1=CC=CC=C1)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-(Boc-amino)-5-phenylpentanoic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 293.36
Pourcentage de pureté 95%