Learn More
(R)-(+)-Limonène, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
21.10€ - 48.20€
Identifiants chimiques
CAS | 5989-27-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H16 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.24 |
Numéro MDL | MFCD00062991 |
Clé InChI | XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N |
Synonyme | d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene |
CID PubChem | 440917 |
ChEBI | CHEBI:15382 |
Nom IUPAC | (4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene |
SMILES | CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11391687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04733.AE |
100 mL |
21.10€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11301697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04733.AP |
500 mL |
48.20€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Séquence de construction chirale. Solvant biodégradable. Le limonène est utilisé comme solvant pour l’impression 3D par fusion de filament, dans les produits cosmétiques, comme parfum et comme biocarburant. Il est utile pour promouvoir la perte de poids, prévenir le cancer, traiter le cancer et traiter la bronchite. Il s’avère également utile dans les aliments, les boissons, la gomme à mâcher, comme aromatisant et comme agent rétrécissant pour dissoudre le polystyrène. Il agit comme un intermédiaire chiral pour la synthèse de produits naturels.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe limonène est utilisé comme solvant pour l’impression 3D par fusion de filament, dans les produits cosmétiques, comme parfum et comme biocarburant. Il est utile pour promouvoir la perte de poids, prévenir le cancer, traiter le cancer et traiter la bronchite. Il s’avère également utile dans les aliments, les boissons, la gomme à mâcher, comme aromatisant et comme agent rétrécissant pour dissoudre le polystyrène. Il agit comme un intermédiaire chiral pour la synthèse de produits naturels et comme un répulsif d’insectes.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, le chloroforme, l’éther et le sulfure de carbone. Non miscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
Identifiants chimiques
5989-27-5 | |
136.24 | |
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N | |
440917 | |
(4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene |
C10H16 | |
MFCD00062991 | |
d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene | |
CHEBI:15382 | |
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1 |
Spécification
(R)-(+)-Limonene | |
5989-27-5 | |
0.841 | |
48°C (118°F) | |
C10H16 | |
MFCD00062991 | |
2204754 | |
d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene | |
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N | |
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1 | |
136.24 | |
CHEBI:15382 | |
97% |
stabilized | |
-74°C | |
177°C to 178°C | |
Fruit-like | |
1.473 | |
UN2052 | |
14,5493 | |
Miscible with alcohol,chloroform,ether and carbondisulfide.Immiscible with water. | |
+115° (c=10 in Ethanol) | |
(4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene | |
440917 | |
136.23 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H317
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P272-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H304-H315-H317-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :DIPENTÈNE
missing translation for 'einecsNumber' : 227-813-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GW6360000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche