missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RAB31 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16608304
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16608304 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16608304 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5101825

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total RAB31.

Small GTP-binding proteins of the RAB family, such as RAB31, play essential roles in vesicle and granule targeting.[supplied by OMIM, Jul 2009].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RAB31
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression RAB31
Numéro d’ordre du gène Q13636, Q6GQP4, Q921E2
Alias de gène 1700093E07Rik; AI415285; GTP-binding protein Rab0; monomeric GTP-binding protein; Rab0; Rab22B; Rab31; RAB31, member RAS oncogene family; ras-related protein Rab-22B; Ras-related protein Rab-31
Symboles de gène(s) RAB31
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human RAB31(Accession Q13636), corresponding to amino acid residues R76-R126.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 106572, 11031, 246324
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.