missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR87 Rabbit anti-Human, Monkey, Polyclonal Antibody, Abnova™

Code produit 16026637
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16026637 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16026637 Fournisseur Abnova Code fournisseur PAB26453.50ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR87.

G protein-coupled receptors play a role in cell communication. They are characterized by an extracellular N terminus, 7 transmembrane regions, and an intracellular C terminus.[supplied by OMIM

Spécification

Antigène GPR87
Applications Immunohistochemistry (PFA fixed)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Description Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR87.
Dilution Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (2-4 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In PBS (0.09% sodium azide)
Expression GPR87
Numéro d’ordre du gène Q9BY21
Alias de gène FKSG78/GPR95/KPG_002/MGC131898
Symboles de gène(s) GPR87
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to 19 amino acids at N-terminal extracellular domain of human GPR87.
Méthode de purification Immunoaffinity chromatography
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 53836
Spécificité du test BLAST analysis of the peptide immunogen showed no homology with other human proteins.
Espèces cibles Human, Monkey
Contenu et stockage Store at 4°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forme Liquid
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.