missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPRC5B Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Code produit 16103820
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16103820 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16103820 Fournisseur Abnova Code fournisseur PAB20805.100uL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant GPRC5B.

The protein encoded by this gene is a member of the type 3 G protein-coupled receptor family. Members of this superfamily are characterized by a signature 7-transmembrane domain motif. The specific function of this protein is unknown; however, this protein may mediate the cellular effects of retinoic acid on the G protein signal transduction cascade. [provided by RefSeq

Sequence: IHCTLLPALQENTPNYFDTSQPRMRETAFEEDVQLPRAYMENKAFSMDEHNAALRTAGFPNGSLGKRPSGSLGKRPSAPFRSNVYQPTEMAVVLNGGTIPTAP

Spécification

Antigène GPRC5B
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Description Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant GPRC5B.
Dilution Immunohistochemistry (1:50-1:200) Western Blot (1:250-1:500) Immunofluorescence (1-4 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Expression GPRC5B
Numéro d’ordre du gène Q9NZH0
Alias de gène RAIG-2/RAIG2
Symboles de gène(s) GPRC5B
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to amino acids of human GPRC5B.
Méthode de purification Antigen affinity purification
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51704
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.