missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAM1, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Code produit 16031277
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16031277 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16031277 Fournisseur Abnova Code fournisseur PAB14554.100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MAM1.

Spécification

Antigène MAM1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Description Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MAM1.
Dilution The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In PBS (0.02% sodium azide)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to human MAM1.
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C for short term. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forme Liquid
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.