Learn More
Rabbit anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin, R&D Systems™
Code produit 18263251 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18263251 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18263251 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP151882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.94€
    246.75€ / 1mL
    Économisez 32.19€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG (H+L)
Applications ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Biotin
Dilution Western Blot 1:20000 - 1:400000, ELISA, Immunohistochemistry 1:500 - 1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Mouse IgG-heavy and light chain
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology
Primaire ou secondaire Secondary
Spécificité du test Mouse.
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4C. Do not freeze.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only