Learn More
Rabbit anti-Mouse IgG1 Secondary Antibody (20) [HRP], Novus Biologicals™
Code produit 30281477 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30281477 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30281477 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP343768H
Rabbit Monoclonal Antibody
IgG1 Monoclonal antibody specifically detects IgG1 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG1
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 20
Conjugué HRP
Dilution ELISA
Formule PBS
Alias de gène IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Mouse IgG1 Fc Protein
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG