missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NBN Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Spécification
Spécification
| Antigène | NBN |
| Applications | Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Description | Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Nbn. |
| Dilution | Western Blot (0.5 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:100) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formule | In PBS (30% glycerol, 0.09% sodium azide) |
| Expression | Nbn |
| Alias de gène | Nbs1 |
| Symboles de gène(s) | Nbn |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?