Learn More
Rabbit anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, R&D Systems™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | IgG (H+L) |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | FITC |
| Formule | PBS |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Rat IgG whole molecule |
| Méthode de purification | Immunogen affinity purified |
| Quantité | 0.5 mL |
| État réglementaire | RUO |
| Afficher plus |