missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Slc6a13, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Code produit 16041267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16041267 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16041267 Fournisseur Abnova Code fournisseur PAB14541.100uL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Slc6a13.

Spécification

Antigène Slc6a13
Applications Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Description Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Slc6a13.
Dilution Immunohistochemistry (1:100-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In 10mM HEPES, 150mM NaCl, pH 7.5 (50% glycerol, 10% BSA)
Expression Slc6a13
Alias de gène GAT-2
Symboles de gène(s) Slc6a13
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to C-terminus rat Slc6a13.
Méthode de purification Affinity purification
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 171163
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forme Liquid
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.