missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit IgG Fab Goat anti-Rabbit, Clone: RMG01 (Biotin), Abnova™

Code produit 16119249
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16119249 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16119249 Fournisseur Abnova Code fournisseur MAB14943.50ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Monoclonal Antibody

Goat monoclonal antibody raised against native rabbit IgG Fab.

  • High specificity
  • High reactivity

Spécification

Antigène Rabbit IgG Fab
Applications ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone RMG01
Conjugué Biotin
Description Goat monoclonal antibody raised against native rabbit IgG Fab.
Dilution ELISA (0.01-0.5 ug/mL) Flow Cytometry Immunocytochemistry (0.5-2 ug/mL) Immunohistochemistry (0.5-2 ug/mL) Immunoprecipitation Western Blotting (0.1-0.5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In PBS (50% glycerol, 1% BSA, 0.09% sodium azide)
Espèces hôtes Goat
Immunogène Native purified rabbit IgG.
Méthode de purification Protein G purification
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Rabbit
Contenu et stockage Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only (RUO)

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.