Learn More
Thermo Scientific™ Racks et inserts pour bains à circulation réfrigérés et chauffants
Ces racks et inserts en acier inoxydable prennent en charge une variété de tubes et sont conçus pour être utilisés avec les circulateurs de bains réfrigérés et chauffés Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ 1600003
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Ces racks et inserts en acier inoxydable prennent en charge une variété de tubes et sont conçus pour être utilisés avec les circulateurs de bains réfrigérés et chauffés Thermo Scientific™.
Spécification
Portoir pour racks ; Comprend des panneaux supérieur et inférieur | |
Insert pour rack | |
Acier inoxydable |
Types de bain A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P | |
100 tubes de 10 mm |