missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAD23B Monoclonal Antibody (OTI8E5), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17574673
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17574673 30 μL -
17554673 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17574673 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA804897S

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

RAD23B Monoclonal antibody specifically detects RAD23B in Human samples. It is validated for Western Blot

Spécification

Antigène RAD23B
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI8E5
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression Rad23b
Numéro d’ordre du gène P54727
Alias de gène 0610007D13Rik; AV001138; HHR23B; HR23B; Mhr23b; P58; RAD23 homolog B (S. cerevisiae); RAD23 homolog B, nucleotide excision repair protein; RAD23, yeast homolog of, B; RAD23B; RAD23b homolog; RAD23b homolog (S. cerevisiae); UV excision repair protein RAD23 homolog B; XP-C repair complementing complex 58 kDa; XP-C repair complementing protein; XP-C repair-complementing complex 58 kDa protein
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-253 of human RAD23B produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5887
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.