missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RAD51B Polyclonal Antibody

Code produit 15931845
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15931845 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15931845 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA575317

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).

Five human RAD 51 homologues have been identified: XRCC2, XRCC3, RAD51B, RAD51C, and RAD51D. Each of these homologues interacts with one or more of the others, with all of the proteins involved in one complex or multiple smaller complexes. Rad51B plays a role in meiotic recombination and/or recombinational repair.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RAD51B
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression Rad51b
Numéro d’ordre du gène O15315, O35719
Alias de gène AI553500; DNA repair protein RAD51 homolog 2; hREC2; MGC34245; mREC2; R51H2; R51H2REC2hREC2; RAD51 homolog B; RAD51 paralog B; Rad51B; Rad51l1; RAD51-like 1; RAD51-like protein 1; REC2; RecA-like protein; recombination repair protein; RGD1560681
Symboles de gène(s) Rad51b
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide corresponding to amino acids 201-250 of Human Rad51B.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 19363, 5890
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.