missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RAD54B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13444227
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13444227 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13444227 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA529881

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLa, HepG2, Molt-4, Raji. Predicted reactivity: Bovine (83%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The protein encoded by this gene belongs to the DEAD-like helicase superfamily. It shares similarity with Saccharomyces cerevisiae RAD54 and RDH54, both of which are involved in homologous recombination and repair of DNA. This protein binds to double-stranded DNA, and displays ATPase activity in the presence of DNA. This gene is highly expressed in testis and spleen, which suggests active roles in meiotic and mitotic recombination. Homozygous mutations of this gene were observed in primary lymphoma and colon cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RAD54B
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression RAD54B
Numéro d’ordre du gène Q9Y620
Alias de gène DNA repair and recombination protein RAD54B; E130016E03Rik; fibrinogen silencer-binding protein; FSBP; LOW QUALITY PROTEIN: DNA repair and recombination protein RAD54B; RAD54 homolog B; RAD54 homolog B (S. cerevisiae); RAD54, S. cerevisiae, homolog of, B; Rad54b; RDH54; RGD1306507
Symboles de gène(s) RAD54B
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human RAD54B. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 25788
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.