missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RAD9 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13259218
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13259218 100 μL 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13259218 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA521275

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A431, HeLa, C2C12, Rat2. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

RAD9 is a component of the 9-1-1 cell cycle checkpoint response complex that plays a major role in DNA repair. The 9-1-1 complex is recruited to DNA lesions upon damage by the RAD17-replication factor C clamp loader complex. RAD9 acts as a sliding clamp platform on DNA for several proteins involved in long-patch base excision repair.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RAD9
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression RAD9A
Numéro d’ordre du gène Q99638, Q9Z0F6
Alias de gène Cell cycle checkpoint control protein RAD9A; chromatin-binding protein RAD9; DNA repair exonuclease rad9 homolog A; DNA repair protein RAD9; hRAD9; mRAD9; QtsA-19913; Rad9; RAD9 checkpoint clamp component A; RAD9 homolog A; RAD9 homolog A (S. pombe); Rad9a; Rad9-like protein; rCG47324-like; unnamed protein product; YD9934.02C; YDR217C
Symboles de gène(s) RAD9A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Rad9. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 100361529, 19367, 5883
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.