missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RADIL Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16899804 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16899804 20 μL 20µL
16889804 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16899804 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 202841AP20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Radil is a broadly expressed adapter protein that contains a RA-like domain, a PDZ domain and a DIL domain. Like RAPL and RIAM, Radil interacts preferentially with active GTP-bound Rap1, and overexpression of Radil enhances integrin-mediated adhesion. In addition, Radil knock down inhibits cell-substrate adhesion in HT1080, AD293, and NMuMG cells and results in migration defects in SW1353 and zebrafish neural crest cells. Radil regulates neutrophil adhesion by specifically enhancing beta2-integrin activation, as well as focal adhesion kinase (FAK) and paxillin phosphorylation.

Spécification

Antigène RADIL
Applications Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 0.43 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression RADIL
Numéro d’ordre du gène Q96JH8
Alias de gène KIAA1849, RADIL
Symboles de gène(s) RADIL
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène RADIL Fusion Protein Ag13996
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55698
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.