Learn More
MedChemExpress Ramucirumab
Spécification
Spécification
| Antigène | VEGFR |
| Quantité | 1 mg |
| Contenu et stockage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Type de produit | Inhibitory Antibodies |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| CAS | 947687-13-0 |
| Pureté ou qualité | 99.4% |