missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RanBP16 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13298958
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13298958 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13298958 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA521423

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLaS3. Predicted reactivity: Mouse (97%), Rat (96%), Zebrafish (95%), Xenopus laevis (90%), Chicken (98%), Bovine (99%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The transport of protein and large RNAs through the nuclear pore complexes is an energy-dependent and regulated process. The import of proteins with a nuclear localization signal is accomplished by recognition of one or more clusters of basic amino acids by the importin-alpha/beta complex; see MIM 600685 and MIM 602738. The small GTPase RAN plays a key role in NLS-dependent protein import. RAN-binding protein-16 is a member of the importin-beta superfamily of nuclear transport receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RanBP16
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.93 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with no preservative; pH 7
Expression Xpo7
Numéro d’ordre du gène Q9EPK7, Q9UIA9
Alias de gène 4930506C02Rik; BB164534; EXP7; exportin 7; exportin-7; Kiaa0745; mKIAA0745; RAN binding protein 16; ran-binding protein 16; Ranbp16; Xpo7
Symboles de gène(s) Xpo7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human RanBP16. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23039, 65246
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.