Learn More
Ohaus™ Balance de comptage compacte polyvalente Ranger™ Count 3000 Multipurpose
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
1,5 kg
3,0 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Performances de comptage et de pesée précises grâce à la bibliothèque à 30 éléments
- La balance de comptage la plus conviviale du marché
- La stabilisation rapide offre une capacité de traitement inégalée
Spécification
Spécification
Autonomie de la batterie | 210 heures avec batterie rechargeable |
Type de connexion | Ethernet (disponible en tant qu’accessoire) USB (disponible en tant qu’accessoire) RS232 (inclus) 2ème RS232 (disponible en tant qu’accessoire) |
Structure | Boîtier en ABS, plateforme en acier inox, pavé numérique, bouton de verrouillage du menu, indicateur de niveau initial, poignée de transport |
Capacité | 1,5 kg |
Type d’affichage | Écran LCD à 3 fenêtres avec rétroéclairage + 3 LED |
Précision affichage | 0,500000 g |
Comprend | RS232, alimentation secteur, batterie rechargeable |
Linéarité | 0,100000 g |
Matériau | Plateforme en acier inoxydable |
Modèle | RC31P1502-M |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ohaus™ Balance de comptage compacte polyvalente Ranger™ Count 3000 Multipurpose >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu