Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures d’extérieur en nubuck Ranger XD
Click to view available options
Dimensions:
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
Description
- Dessus en nubuck / Cordura™
- Doublure en argent purifié Hydro-Tec™
- Semelle intérieure antistatique non tissée
- Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Matériau de revêtement | Doublure en argent purifié Hydro-Tec |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 47 |
| Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure antistatique non tissée |
| Matériau de la semelle | Semelle extérieure à torsion facile GripForce™ |
| Type d’orteil | Embout en acier |
| Type de produit | Chaussures d’extérieur en nubuck |