missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RASL10B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16600835 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16600835 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16600835 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur PA5104379

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

RASL10B Polyclonal Antibody

RASL10B Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RASL10B
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression RASL10B
Numéro d’ordre du gène Q5SSG5, Q96S79
Alias de gène alternative protein RASL10B; B230331P10Rik; Gm729; RAS like family 10 member B; Rasl10b; RAS-like family 10 member B; ras-like protein family member 10B; Ras-like protein VTS58635; RAS-like, family 10, member B; Ras-related protein 17; RRP17; rslab; VTS58635
Symboles de gène(s) RASL10B
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human RASL10B(Accession Q96S79), corresponding to amino acid residues I106-V156.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 276952, 91608
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.