missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RASSF2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 17158203
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17158203 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17158203 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur PA5110275

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

RASSF2 Polyclonal Antibody

RASSF2 Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RASSF2
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.75 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Expression RASSF2
Numéro d’ordre du gène Q3B7D5, Q8BMS9
Alias de gène 3830431H01Rik; 9030412M04Rik; AI852669; AW495050; CENP-34; centromere protein 34; Kiaa0168; Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 2; Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 2; Ras association domain family member 2; ras association domain-containing protein 2; RASFADIN; Rassf2; RP4-599I11.1
Symboles de gène(s) RASSF2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 70-160 of human RASSF2 (NP_055552.1).
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 215653, 311437
Espèces cibles Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.