missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ly6c1, Rat, Clone: HK1.4, Abnova™

Code produit 16241430
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16241430 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16241430 Fournisseur Abnova Code fournisseur MAB6207.500ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat monoclonal antibody raised against native Ly6c1.

Spécification

Antigène Ly6c1
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
Clone HK1.4
Conjugué Unconjugated
Description Rat monoclonal antibody raised against native Ly6c1.
Dilution Flow Cytometry (1 ug/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In 100mM BBS, pH 8.2
Expression Ly6c1
Alias de gène AA682074/AA959465/Ly-6C/Ly6c
Symboles de gène(s) Ly6c1
Espèces hôtes Rat
Immunogène Native purified Ly6c1 from L3 cells.
Quantité 500 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 17067
Spécificité du test Murine Ly-6C, Mr 18 KDa.
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C.
Forme Liquid
Isotype IgG2c
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.