missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rat Dkk-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18011292
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18011292 100 μg 100µg
18728677 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18011292 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF4010

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

Dkk-1 Polyclonal specifically detects Dkk-1 in Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Dkk-1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.1 ug/mL
Numéro d’ordre du gène NP_001099820
Alias de gène dickkopf (Xenopus laevis) homolog 1, dickkopf homolog 1 (Xenopus laevis), dickkopf related protein-1, Dickkopf-1, dickkopf-related protein 1, Dkk1, DKK-1, hDkk-1, SKdickkopf-1 like
Symboles de gène(s) DKK1
Espèces hôtes Sheep
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat Dkk-1 (R&D Systems, Catalog # 4010-DK) Ser23-His270 Accession # NP_001099820
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 22943
Spécificité du test Detects rat Dkk-1 in direct ELISAs and Western blots. In these formats, approximately 40% cross-reactivity with recombinant mouse Dkk-1 is observed and approximately 20% cross-reactivity with recombinant human Dkk-1 is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.