Learn More
Invitrogen™ Kits ELISA pour IFN gamma de rat
Mesurez les concentrations d’interféron gamma (IFNg) de rat dans le sérum de rat, le plasma (EDTA, héparine, citrate de sodium) et les échantillons de surnageant de culture à l’aide de plaques à 96 puits.
Marque:  Invitrogen™ ERIFNG
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : CAS : 352018-88-3 Poids : 0.10000kg
Code produit. 10077003
  • 624.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 23-12-2022
Description
Dosez les niveaux d’IFN-γ (interféron gamma de rat) dans le sérum de rat, le plasma (EDTA, héparine, citrate de sodium) et les échantillons de surnageant de culture avec nos kits ELISA IFN gamma de rat Thermo Scientific.
Ces kits ELISA IFN gamma de rat utilisent des paires d’anticorps de revêtement et de détection prétitrés et appariés pour obtenir une mesure sensible et précise de l’interféron gamma (IFNγ) dans des échantillons de 50 par puits. Sont également inclus l’étalon de protéine recombinante étalonnée, la streptavidine-HRP, la solution de substrat TMB et la solution d’arrêt. Les kits complets contiennent une ou plusieurs plaques en barrette à 96 puits préenduites et des réactifs de lots optimisés. Tous les composants subissent des tests de contrôle de la qualité afin de minimiser la variabilité de lot à lot.
  • Cible : Interféron gamma (IFNγ) de rat naturel et recombinant
  • Format : ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque en barrette à 96 puits transparents
  • Mesure : Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
  • Plage de dosage : 8 à 500 pg/ml
  • Sensibilité : < 2 pg/ml
  • Types d’échantillon : Surnageant de culture cellulaire, sérum, plasma (EDTA, citrate de sodium et héparine)
  • Durée totale du dosage : 2,5 heures
  • Taille de l’échantillon : 50 μl
  • Spécificité : Aucune réaction croisée significative avec IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, MIP-1α, RANTES ou TNFα de rat ou IFNγ humain ou de cochon. Lorsque les préparations d’IFNγ de souris NIH/NIBSC (lot Gg02-901-533) ont été évaluées dans le kit ELISA pour IFNγ de rat, 6 250 pg/ml d’IFNγ de souris était équivalent à 258 pg/ml d’IFNγ de rat (4,1 % de réactivité croisée)
Comprend : les kits complets contiennent des plaques d’anticorps préenduites, des anticorps de détection, des tampons, des diluants, des étalons et des substrats.
Spécification
Spécification
P01581
<2 pg/ml
Biotine
Kit ELISA
Aucune réaction croisée significative avec IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, MIP-1a, RANTES ou TNFa de rat ou IFNg humain ou de cochon. Lorsque les préparations d’IFNg de souris NIH/NIBSC (lot Gg02-901-533) ont été évaluées dans le kit IFNg de rat ELISA, 6 250 pg/ml d’IFNg de souris étaient équivalent
Lecteur de microplaques colorimétriques
IFNG2
8,5%
HRP
Kit de 1 plaque
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Gamma Interféron naturel et recombinant de rat (IFNg)
2,5 h
8 à 500 pg/ml
Kits de dosage de l’IFN gamma de rat par ELISA
ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents
Sérum
96 puits de microplaques
25712
8,7%
Tampon de lavage x 30, 50 ml, Diluant d’échantillon, 12 ml, Couvercles de plaque adhésive, 6 ea, Réactif pour anticorps biotinylé, 12 ml, Plaque de barrettes à 96 puits IFN gamma anti-rat, 1 ea, Étalon IFN gamma de rat recombinant lyophilisé, 2 flacons, Solution d‘arrêt, 13 ml, Concentré de streptavidine-HRP, 75 µl, Solution de substrat de TMB, 12 ml, Tampon de dilution HRP, 13 ml
Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
RUO
2°C à 8°C
1 heures20 min